Learn More
Merck PureProteome™ Streptavidin Magnetisches Bead System
Geeignet für die Aufreinigung von Biomolekülen, Immunpräzipitation, Aufreinigung von Nukleinsäuren, Isolierung von Zellen und Organellen.
Marke: Merck LSKMAGT10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Bead-System erleichtert die Aufreinigung biotinylierter Moleküle
Recommended Storage
2° to 8°C
Spezifikation
10 ml | |
Magnetic Beads |