Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand
Diese 96-Well-PCR-Platte mit niedrigem Profil hat einen Halbrand für gängige Thermocycler.
Marke:  Labcon™ 3976-520-000-9
Artikelnummer. 17537956
  • 58.54 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Zur Verwendung mit Thermocyclern
Spezifikation
Spezifikation
8 x 12
0,1 mL
100/Karton
10 Boxen/Packung; 10 Packungen/Karton
86 mm
Polypropylen
96
10/Packung
126,2 mm
15,7 mm