Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well Deep Well Plates with Round Wells and Conical Bottom
Deep well plates with notched registration corner.
81.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Wellform | Runder, konischer Boden (V-Well) |
Wellformat | 96-Well |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17577926
|
Labcon™
3901-520-000-9 |
2 ml |
81.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17587926
|
Labcon™
3903-520-000-9 |
1 ml |
81.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Runder, konischer Boden (V-Well) | |
96-Well |