Learn More
Labcon™ PurePlus™ 25 μl 384-Well-PCR-Platte mit Vollrand und Registrierung
Diese 384-Well-PCR-Platte mit Vollrand ist mit gängigen Thermocyclern kompatibel.
Marke: Labcon™ 3984-520-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
Spezifikation
16 x 24 | |
25 μl | |
100/Karton | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
85,7 mm |
Polypropylen | |
384 | |
10/Packung | |
128 mm | |
9,6 mm |