Learn More
Labcon PurePlus™ 2,5 ml 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
Polypropylen USP Klasse VI Harz
Marke: Labcon 3900-520-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Deepwell-Platte
- 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Ja | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
2,5 mL | |
Flacher Boden (F-Well) | |
PCR | |
Ja | |
Einfrierbar bis -80 °C |
Ohne Deckel | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Naturfarben | |
Platte, Deepwell | |
96 | |
Unsteril | |
Ja | |
10 Platten/Packung | |
RT | |
115 mm |