Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml, 96-Well-PCR-Platten für Echtzeit-Thermocycler
Diese 96-Well-PCR-Platten eignen sich für Echtzeit-Thermocycler.
Marke: Labcon™ 3967-520-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Undurchsichtig, weiß
- Einfrierbar bis -80 °C
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Echtzeit-Thermocycler | |
0,2 ml | |
Unsteril | |
10/Packung | |
77,7 mm |
Weiß | |
Polypropylen | |
96 | |
100/Karton | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton |