Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
With printed reference grid
Marke:  Labcon 3977-520-000-9
78.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21896" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16604152
  • 158.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PCR-Platte
  • 96-Well-PCR-Platten für die meisten Thermocycler
  • Mit gedrucktem Referenzgitter
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton
Naturfarben
Passend für die meisten gängigen Thermocycler
96
Unsteril
Molekularbiologie
Autoklavierbar
PurePlus™
Ja
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
0,2 ml
Konischer Boden (V-Well)
10 Platten/Karton