Learn More
Labcon PurePlus™ 0,2 ml 96-Well-PCR-Platten für ABI™ Thermocycler
Mit gedrucktem Referenzgitter
Marke: Labcon 3972-520-000-9
Beschreibung
- 96-Well-PCR-Platten für ABI™ Thermocycler
- Mit gedrucktem Referenzgitter
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Ja | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
0,2 ml | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR | |
Ja | |
Einfrierbar bis -80 °C |
Ohne Deckel | |
10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton | |
Naturfarben | |
Platte | |
96 | |
Unsteril | |
Ja | |
10 Platten/Karton | |
RT |