Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml 96-Well-PCR-Platte mit Halbrand für Echtzeit-Thermocyclern
Diese 96-Well-PCR-Platten haben einen Halbrand und sind mit Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
Marke:  Labcon™ 3963-520-000-9
Artikelnummer. 17517956
  • 89.30 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Undurchsichtig, weiß
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Echtzeit-Thermocycler
Polypropylen
96
100/Karton
127,8 mm
15,5 mm
Weiß
Halbhoch
0,2 ml
Unsteril
10/Packung
85,5 mm