Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml 384-Well-Deepwell-Platte mit quadratischen Wells
Diese 384-Deepwell-Platte mit quadratischen Wells und abgeschrägter Ecke für die Registrierung.
Marke: Labcon™ 3904-520-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratische Wells mit flachem Boden
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 ml | |
Quadratisch | |
5/Packung | |
127,8 mm | |
25,2 mm |
Polypropylen | |
384 | |
50/Karton | |
5 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
85,5 mm |