Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,1 ml, 96-Well PCR-Platten mit Halbrand für ABI™ Fast Thermocyclern
Diese 96-Well-PCR-Platten mit Halbrand sind mit ABI™ Fast Thermocyclern kompatibel.
Marke:  Labcon™ 3961-520-000-9
Artikelnummer. 17587946
  • 58.54 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
96
100/Karton
127,8 mm
16 mm
ABI™ Fast Thermocycler
0,1 mL
Unsteril
10/Packung
85,5 mm