Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
87.16 CHF - 158.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verpackung | 10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton |
Produktlinie | PurePlus™ |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16624152
|
Labcon
3978-520-000-9 |
Naturfarben |
158.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16634152
|
Labcon
3978-529-000-9 |
Diverse | N/A | ||||||
Beschreibung
- PCR Plate
- 96 well skirted low profile PCR plates for most thermocyclers
- With printed reference grid
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton | |
Ja | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
0,1 mL | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 Platten/Karton |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
96 | |
Unsteril | |
Molekularbiologie |