Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-freies Maxi-Plasmid-Aufreinigungskit
Reinigen Sie endotoxinfreie Plasmid-DNA in der halben Zeit. Das Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid-Aufreinigungskit ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung endotoxinfreier Plasmid-DNA mit einem verbesserten Anionenaustauschharz.
Marke: Invitrogen™ A33073
This item is not returnable.
View return policy
Description
Das PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid-Aufreinigungskit ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung Endotoxin-freier Plasmid-DNA mit einer verbesserten Anionenaustauschmembran. Reinigen Sie in nur 90 Minuten bis zu 1,5 mg hochwertige Plasmid-DNA, die für fortgeschrittene Transfektionsanwendungen wie Transfektion empfindlicher Zelllinien oder Genom-Engineering geeignet ist.Vorteile des PureLink EXPI Endotoxin-freie Maxi Plasmid Aufreinigungskits:
• Einfaches und schnelles Protokoll — Aufreinigung dauert typischerweise 90 Minuten
• Hohe Ausbeute — Isolation von bis zu 1,5 mg hochwertiger Plasmid-DNA
• Endotoxin-freies Plasmid — < 0,1 EU/µg, ideal für empfindliche Anwendungen
• Hohe Reinheit — Extrem niedrige Werte an Protein- RNA- und genomischer DNA-Kontamination
• Kompatibilität — Geeignet für die Verwendung mit ExpiCHO und EXPI293 Expressionssystemen
• Endotoxin-freie Komponenten — Elutionspuffer, Wasser und Plasmid-Aufbewahrungsröhrchen, die frei von Endotoxin sind
Einfaches und schnelles Protokoll
Das PureLink Expi Endotoxin-freie Maxi Plasmid Aufreinigungskit nutzt im Gegensatz zu anderen Endotoxin-freien Anionenaustauschsystemen auf Basis von Endotoxinen die Vakuumfiltration zur Lysataufklärung und anschließenden Aufreinigung von Plasmid-DNA. Es gibt kein Warten auf Schwerkraft-Durchflusssäulen und die gesamte Aufreinigung dauert in der Regel 90 Minuten (einschließlich des abschließenden Ausfällungsschritts).
Endotoxin-freies Plasmid
Reinigen Sie Endotoxin-freies (weniger als 0,1 EU/µg) Plasmid, das sich ideal für empfindliche Anwendungen wie die Transfektion von Primärzellen, Genom-Engineering und die Erforschung von Gentherapie oder In-vivo-Plasmid-Impfstoffen eignet.
Kompatibel mit ExpiCHO und Expi293 Expressionssystemen
Plasmid, das mit dem PureLink EXPI Endotoxin-freien Maxi Plasmid Aufreinigungskit gereinigt wurde, ist vollständig mit den Gibco ExpiCHO und EXPI293 transienten Säugetierexpressionssystemen kompatibel.
Hervorragende Qualität mit Endotoxin-freien Komponenten
Sie können sicher sein, dass das Kit von hoher Qualität ist und zusätzliche Endotoxin-freie Elutionspuffer, Wasser und Plasmid-Lagerungsröhrchen für mehr Sicherheit enthält.
Specifications
• Resuspensionspuffer, • Lyseindikator, • RNase A • Lysepuffer • Fällungspuffer • Endotoxin-Entfernungspuffer • Waschpuffer • Elutionspuffer • TE-Puffer • Expi Maxi Filtrationssäule • Expi Maxi DNA-Bindungssäule • Konische 50 ml-Röhrchen Endotoxinfreie Komponenten: Elutionspuffer, Wasser, Plasmid-Aufbewahrungsröhrchen |
|
Anionenaustauschharz | |
Bakterien | |
Klonierung, PCR | |
4 Aufreinigungen | |
PureLink™ | |
4 Aufreinigungen | |
Plasmid-DNA |
Zentrifugationssäule | |
Maxi | |
Säugetiere | |
Manuelle Protokolle | |
> 1 mg Plasmid-DNA (groß), > 200 µg Plasmid-DNA (groß) | |
Plasmid-Aufreinigungskit | |
Raumtemperatur | |
90 min |