Learn More
Block Technology BLOCK™ Pure UV-Desinfektionsgerät für Luft und Oberflächen
Das BLOCK™ Pure UV-Desinfektionsgerät gewährleistet die biologische Dekontamination von Räumen und basiert auf einer Kombination aus HEPA-Filtration und effizienten UV-C-Lampen. Das Gerät arbeitet in zwei Arbeitsmodi: Tagmodus – Luftdesinfektion in einem Raum und Nachtmodus – Oberflächendesinfektion in einem Raum.
Marke:  Block Technology PUV
Artikelnummer. 17371689
  • 6720.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorgesehen für
  • Krankenhäuser
  • Warteräume, Beratungsräume
  • Orte mit starkem Publikumsverkehr
  • Kantinen des Unternehmens
  • Umkleideräume
  • Büros, Konferenzräume
  • Altersheime
  • Schulen und Kindergärten
Vorteile
  • Filtert alle Verunreinigungen aus der Luft mit einer Wirkungsgrad von 99,99 %
  • Sehr viel besser im Vergleich zu einfachen UV-Lampen
  • HEPA-Filter mit langer Lebensdauer
  • Lange Nutzungsdauer
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Reinigt Oberflächen für Sie bei Nacht
  • Mobiles Gerät – kann in anderen Räumen aufgestellt werden
  • Anwenderfreundlich
Tagbetrieb
Raumluftdesinfektion in Anwesenheit von Personal.
  • Das Desinfektionsgerät wälzt die Luft in einem Raum um.
  • Das Desinfektionsgerät wird abgeschaltet und die Luft wird aus dem Raum entlang der ultravioletten (UV-C)-Leuchtstoffröhren angesaugt.
  • Die Mikroorganismen im Inneren des Desinfektionsgeräts werden 2 Sekunden lang einer starken UV-C-Strahlung ausgesetzt, was die meisten von ihnen abtötet.
  • Die Luft wird am Ausgang des Desinfektionsgeräts mit einem Hochleistungs-HEPA-Filter gefiltert, der alle Partikel mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % aus der Luft aufnimmt (d. h. abgestorbene und überlebende Mikroorganismen werden aus der Atmosphäre entfernt).
  • Diese Kombination aus UV-Strahlung und HEPA-Filtration ermöglicht eine nahezu perfekte Entfernung von Mikroorganismen aus der Luft.
Nachtmodus
Oberflächendesinfektion in einem Raum bei Abwesenheit von Personal.
  • Das Desinfektionsgerät ist geöffnet und der Lüfter ist ausgeschaltet.
  • Das Desinfektionsgerät wird in der Nähe der am stärksten exponierten Oberflächen platziert und innerhalb der vorprogrammierten Zeit mit UV-C-Strahlung desinfiziert.
  • Der TA-Sicherheitsbewegungssensor schaltet das Gerät vollständig aus, wenn eine Person den Strahlungsbereich betritt.
  • Die TUV-C-Strahlung ist schädlich für alle lebenden Organismen. Daher müssen die Räume geräumt werden, wenn der Nachtmodus in Betrieb ist. Bestimmte Materialien sind langfristig nicht beständig gegen UV-Strahlung.
Spezifikation
Spezifikation
Pulverbeschichtetes Stahlblech
0,9999
Desinfektionsgerät
722 x 1746 x 722 mm
HEPA-Luftfilter, Luftvorsatzfilter, UV-C-Strahlung