Learn More
DURAN™ PURE PTFE-beschichtete Silikondichtung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16434954
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
GLS 80
Hochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
ulliHochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden/liliHochwertige, PTFE-beschichtete Silikondichtung für die Verwendung mit DURANtrade; PURE Premium Schraubverschluss, GL 25/liliIm Reinraum verpackt/liliLieferung in einer Charge/liliAnalysenzertifikat (CoA)/liliSichtprüfung und Maßkontrolle/liliÄnderungskontrolle und Informierung des Kunden im Falle von Änderungen/liliMaterialien pharmazeutischer Qualität gemäß USP 88, Klasse VI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Helles, elfenbeinfarbenes Silikon, graues PTFE, Gray
Beschreibung PTFE-beschichtete Silikondichtung
Material Platinvernetztes Silikon, PTFE, PTFE
Dicke (metrisch) 3 mm
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zur Verwendung mit (Geräte) Kappe aus GL 45
Durchmesser (metrisch) 23,5 mm