Learn More
Hochreines destilliertes Wasser, Waternation
Artikelnummer. 30130308
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Sterile Pure Distilled Water which complies with the requirements of ASTM D1193-06.
  • Rückverfolgbarkeit von Chargen
  • Auswahl an Glas- oder Kunststoffflaschen mit manipulationssicheren Deckeln
  • Garantierte Reinheitsgrade
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Hervorragende Preise
  • Konformitäts- und Analysenzertifikat
  • Fordern Sie eine kostenlose Probe an.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
pH 7
Leitfähigkeit 0.1 to 1 μS/cm
Güte Pure Distilled Water
Verpackung PET-Flaschen
Analysenzertifikat Yes
Menge 6 x 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur