Learn More
Bimsstein, Technisch, Pulver, 240 Mesh, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
3 kg
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Fest |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Farbe | Grau |
Menge | 3 kg |
CAS | 1332-09-8 |
Summenformel | C28H37FO7 |
MDL-Nummer | 148147 |
InChI-Schlüssel | CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N |
SMILES | CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC |
IUPAC-Name | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pumice stone