Learn More
Pulegon, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General description
• Pulegone is a p-menthane monoterpenoid and a known carcinogen
• Pulegone has a minty odor and taste at certain concentrations
Applications
• Pulegone may be useful as a natural insecticide
• Suitable for cell culture and in vivo research on toxicity, cellular redox state, and gene mutation
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pulegone |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9310g/mL |
Siedepunkt | 97°C (12.0 mmHg) |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 90% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4850 to 1.488 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 07, 81 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pulegone