Learn More
Ansell PU800 Medium Duty Cut-Resistant Polyurethane-Coated Gloves
20.47 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die mit Polyurethan beschichtete Handfläche verbessert die Grifffähigkeit in Umgebungen mit leichtem Öl.
- Die schnittfeste Technologie bietet ANSI Level A2-Schutz.
- Nahtlose 13-Gauge-Fütterung aus Polyethylen/Polyester
- Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Latex-Strickbund sorgt für eine perfekte Passform.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 6 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyethylen |
Größe | 10 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Metallherstellung, Maschinen und Gerätebetrieb |
Art der Handschuhstulpe | Strick |