Learn More
PTPN23 Rabbit, anti-Human, CoraLite 647, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
159.03 CHF - 488.46 CHF
Spezifikation
Antigen | PTPN23 |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence |
Konjugat | CoraLite 647 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18007875
|
Proteintech
CL647-10472-100UL |
100 μL |
488.46 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18006685
|
Proteintech
CL647-10472-20UL |
20 μL |
159.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The PTPN23 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PTPN23. This antibody recognizes human antigen. The PTPN23 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™647.
Spezifikation
PTPN23 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
DKFZp564F0923, HD PTP, HDPTP, KIAA1471, PTP TD14, PTPN23 | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite 647 | |
Rabbit | |
25930 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |