Learn More
VITLAB™ PTFE-Uhrglas
Marke:  VITLAB™ 113197
Artikelnummer. 10080731
  • 12.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Autoklavierbar
Rund
Zum Abdecken von Bechern
PTFE
Uhrglas
50 mm