Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung aus PTFE, europäischer Konus, Länge B
Geeignet für Rührstäbe aus Glas, Metall und PTFE. Die Universal-Rührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und beinhaltet eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 005.205.7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10678512
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas, Metall und PTFE.Die Universalrührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und verfügt über eine Dichtung aus PTFE/PEEK.
Zur Verwendung mit Rührern aus Glas, Metall oder PTFE. Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkmalen gehören die dauerbelastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung und ein speziell für Steifigkeit und Laufruhe hergestelltes Glaskugellager.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Anti-Rutschoption und verringerte Vibration
  • Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi) Leistungsverhalten
  • kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: Dauerbetrieb 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat ein hohes Maß an chemischer Beständigkeit mit einer gewissen Anfälligkeit gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
3/8 in.
10 mm
Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Je 1
Universal-Rührerführung, PTFE
45 mm
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall
96 mm
Konusgröße:24/29