Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung aus PTFE, europäischer Konus, Länge B
Geeignet für Rührstäbe aus Glas, Metall und PTFE. Die Universal-Rührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und beinhaltet eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Marke: Fisherbrand™ 005.206.7
Beschreibung
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas, Metall und PTFE.Die Universalrührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und verfügt über eine Dichtung aus PTFE/PEEK.
Zur Verwendung mit Rührern aus Glas, Metall oder PTFE. Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkmalen gehören die dauerbelastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung und ein speziell für Steifigkeit und Laufruhe hergestelltes Glaskugellager.- Hohe chemische Beständigkeit
- Anti-Rutschoption und verringerte Vibration
- Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi) Leistungsverhalten
- kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: Dauerbetrieb 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Spezifikation
3/8 in. | |
10 mm | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Universal-Rührerführung, PTFE |
45 mm | |
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall | |
96 mm | |
29/32B Konus |