Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung aus PTFE, europäischer Konus, Länge B
Geeignet für Rührstäbe aus Glas, Metall und PTFE. Die Universal-Rührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und beinhaltet eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Brand:  Fisherbrand™ 005.204.7
 View more versions of this product
Product Code. 10486322
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas, Metall und PTFE.Die Universalrührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und verfügt über eine Dichtung aus PTFE/PEEK.
Zur Verwendung mit Rührern aus Glas, Metall oder PTFE. Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkmalen gehören die dauerbelastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung und ein speziell für Steifigkeit und Laufruhe hergestelltes Glaskugellager.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Anti-Rutschoption und verringerte Vibration
  • Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi) Leistungsverhalten
  • kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: Dauerbetrieb 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat ein hohes Maß an chemischer Beständigkeit mit einer gewissen Anfälligkeit gegenüber starken Mineralsäuren.
Specifications
Specifications
5/16 in.
8 mm
Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Je 1
Universal-Rührerführung, PTFE
PTFE
45 mm
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall
96 mm
Konusgröße:24/29
242,5 g
0,534 lb.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers