Learn More
Fisherbrand™ Vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler
Fisherbrand™ vollständig eintauchbare PTFE-Temperaturfühler eignen sich für Autoklaven und die meisten korrosiven Flüssigkeiten.
67.10 CHF - 95.90 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler |
---|---|
Material | PTFE |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Klasse A, PRT 100 |
Temperaturbereich (metrisch) | -180°bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16206071
|
Fisherbrand™
500.050.1.2 |
50 x 5 mm | 2 m (Kabel) |
67.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216071
|
Fisherbrand™
500.050.1.4 |
50 x 5 mm | 4 m (Kabel) |
86.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16226071
|
Fisherbrand™
500.050.1.5 |
50 x 5 mm | 5 m (Kabel) |
95.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sensor - PRT100 Klasse A
- Kabel - 4-adriges PFA, mit weißer PFA-Ummantelung isoliert
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ohne Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler | |
1 | |
-180°bis +280 °C | |
5 mm |
PTFE | |
Klasse A, PRT 100 | |
50 x 5 mm |