Learn More
VITLAB™ PTFE-Band
Aus PTFE. Vitlab™ PTFE-Klebebänder verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
Marke: VITLAB™ 131097
Beschreibung
- Zum Abdichten und Umwickeln von Gewinden und anderen Verbindungen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Arbeitstemperaturen bis zu 250 ° C
Spezifikation
PTFE | |
250 °C | |
12 x 12 mm | |
12 mm |
Klebeband | |
10/Packung | |
12 mm |