Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Reduzieren Sie Verschütten beim Ausgießen überschüssiger Flüssigkeiten mit dem integrierten, geformten Ausguss. Die Cowie Technology™ hohe Verdunstungsschale aus PTFE mit Ausguss hat eine besonders glatte Oberfläche für maximale Wasser- und Lösungsmittelverdunstung.
Marke: Cowie Technology™ 006.025
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
0,83 fl oz. | |
25 ml | |
Rund | |
Ausguss | |
-200 °C bis +280 °C | |
38 mm |
Flach | |
PTFE | |
Abdampfschale | |
Glatt | |
34 mm |