Learn More
Cowie Technology™ Gerades Verbindungsstück aus PTFE
Für alle starren oder halbstarren Schläuche. Das Cowie Technology™ gerade Verbindungsstück aus PTFE mit einer Bajonettkupplung rastet schnell ein.
Marke: Cowie Technology™ 016.905.2
Beschreibung
- Bajonettverschluss
- Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren aus z. B. Glas, FEP oder PTFE
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
-200 °C | |
16 mm | |
Weiß |
PTFE-Steckverbindungsstück, gerade | |
11 mm | |
54 mm | |
Je 1 x | |
16 mm | |
280 °C |