Learn More
Masterflex™ Elektrisches Magnetventil aus PTFE
434.00 CHF - 1430.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Verwendung mit Druck oder Vakuum |
---|---|
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 70 °C |
Material | PTFE |
Menge | Je 1 |
Typ | Elektromagnetventil |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710419
|
Masterflex™
01356-16 |
12 VDC |
1430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13553600
|
Masterflex™
01356-02 |
24 VDC |
434.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Geeignet für Verwendung mit Druck oder Vakuum | |
PTFE | |
Elektromagnetventil |
70 °C | |
Je 1 |