Learn More
Wheaton™ Septen aus PTFE/Silikon
Marke: Wheaton™ W240583A
120.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
13 mm | |
Autoklavierbar | |
Septen |
PTFE, Silikon | |
100/Packung |