Learn More
JG Finneran Associates™ Vormontierte PTFE/Silikon/PTFE-Schraubverschlüsse und Septen
Marke:  JG Finneran Associates™ 804060-13
Artikelnummer. 12412930
  • 42.70 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Schwarz
0,040in.
100/Packung
0,040 in.
PTFE, Silikon
9 mm-Septen
Schraube
R.A.M. 12 x 32 mm große Fläschchen mit großer Öffnung und 9 mm-Halsoberfläche