Learn More
Cytiva™ GITTER TEFLON
PTFE Sieve Support for use with MD142 Series Pressure Filtration Manifolds.
Marke: Cytiva™ 10452003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: Sieve Support
- Model: MD142/2/03
- Material: PTFE
- For Use with (Equipment): MD142 Series Pressure Filtration Manifolds (MD142/5 and MD142/6)
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
PTFE | |
MD142/2/03 | |
Siebhalterung |
Druckfiltrationsverteiler der Serie MD142 | |
Unsteril | |
Je 1 |