Learn More
Bohlender™ PTFE-Schutzfolien
Ideal für den Einsatz als Tischunterlage oder zum Auskleiden von Schubladen im Labor.
Marke:  Bohlender™ S1803-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10083401
  • 48.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Lieferung in Rollen mit einer Länge von 1000 mm
  • Farbe: weiß
  • Auch geeignet für den Einsatz als Gleitweg oder zur Isolierung
  • Erhältlich in verschiedenen Dicken und Breiten
Spezifikation
Spezifikation
Schutzfolie
1000 mm
Weiß
0.25 mm
PTFE
600 mm
Tischpolsterung, Schubladenauskleidung, Isolierung
+250 °C