Learn More
VITLAB™ Gaswaschflasche, PFA, 500ml, Aufsatz und Fritte aus PTFE, Por. ca. 50μm
Marke: VITLAB™ 159597
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit PTFE-Aufsatz und Fritte aus PTFE mit einer Porenweite von ca. 50μm zur optimalen Perlung des Gases in der Flüssigkeit. Durch die Ausführung aller Teile aus hochwertigen Fluorkunststoffen ist ein weites Anwendungsspektrum möglich.Volumen: 500mL
φ/H: 76/190mm
Für φi/φa: 4/6mm
Spezifikation
500 mL | |
Gasspülflasche | |
50 μm | |
Spurenanalyse |
PTFE | |
Verschlusskappe mit S 40-Stützgewinde und Fritte aus PTFE | |
61 mm | |
Je 1 |