Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührer, zylindrisch
23.00 CHF - 42.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zertifiziert
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1/Pckg.
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17875294
Unterlagen ansehen
Bohlender™
C350-08
10mm
27.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10490194
Unterlagen ansehen
Bohlender™
C350-08
10mm
27.05 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10637952
Unterlagen ansehen
Bohlender™
C350-23
35mm
42.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10057661
Unterlagen ansehen
Bohlender™
C350-04
6mm
23.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FDA-zertifiziert
1/Pckg.
Zylindrische Magnetrührstäbe weisen ausgezeichnete Eigenschaften hinsichtlich Zentrierung und reibungslosem Betrieb auf
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zylindrisch
Magnetkern aus AlNiCo5