Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Beschreibung
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 oz. |
Farbe | White |
Material | PTFE |
Sterilität | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | No |
Öffnung | Wide |