Learn More
Bohlender™ Siedesteine aus PTFE
111.00 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Material PTFE
Menge 500 g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10194441
Unterlagen ansehen
Bohlender™
H972-02
4 mm
114.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10524022
Unterlagen ansehen
Bohlender™
H972-04
6 mm
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PTFE
500 g