Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Blatt für glatte Wellen
Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung. Cowie Technology™ PTFE-Rotorblatt für einfache Wellen passt auf alle Standardwellen für Rotorblätter.
Marke: Fisherbrand™ 002.1150.1
Beschreibung
- Hergestellt aus PTFE
- Absolut inert und kratzfest
- Erhältlich mit quadratischen und glattem Endformat
Spezifikation
Rührwelle aus PTFE, glatte Welle für Blätter | |
25 mm | |
-200 °C bis +280 °C | |
Blätter für Stabrührer |
Rühren in einem Gefäß mit engem Hals | |
Je 1 | |
3 mm | |
150 mm |