Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Blatt für glatte Wellen
Hergestellt aus hochreinen PTFE-Materialien mit FDA- und USP Klasse VI-Zulassung. Cowie Technology™ PTFE-Rotorblatt für einfache Wellen passt auf alle Standardwellen für Rotorblätter.
Marke:  Fisherbrand™ 002.1105.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16205861
  • 38.10 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus PTFE
  • Absolut inert und kratzfest
  • Erhältlich mit quadratischen und glattem Endformat
Spezifikation
Spezifikation
Rührwelle aus PTFE, glatte Welle für Blätter
25 mm
-200 °C bis +280 °C
Blätter für Stabrührer
Rühren in einem Gefäß mit engem Hals
Je 1
3 mm
105 mm