Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Abdeckung für Bechergläser
Artikelnummer. 10384553
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Behälter mit einer Öffnung mit 90 oder 100 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 13 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 170 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 24 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 32 mm Durchmesser
Behälter mit Öffnung mit 59 mm Durchmesser
Messbecher
Auf dem Becherglas ablegen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die Abdeckung für PTFE-Becher ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
  • Inert und chemisch beständig
  • Glatte innere Oberfläche
  • Hervorragende thermische Beständigkeit: verwendbar von -200 bis 280 °C
  • Isostatisch aus reinem PTFE geformt
Spezifikation
Beschreibung Temperaturbereich: -200 bis +280 °C
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter mit Öffnung mit 170 mm Durchmesser
Höhe (metrisch) 2.5 mm
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt