Learn More
Kartell™ PTFE-Becher
35.34 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
- Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
- Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 53.85 mm |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 68.67 mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 250 °C |
Typ | Becher |
Graduated | Nein |