Learn More
RETSCH Adapter aus PTFE
325.00 CHF - 328.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10641414
|
RETSCH
22.008.0005 |
Für 5 Reaktionsröhrchen 1,5 und 2 ml |
328.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10677313
|
RETSCH
22.008.0006 |
Für 10 Reaktionsröhrchen 0,2 ml |
325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Adapter | |
PTFE |