Learn More
Bohlender™ PTFE-Adapter für ProMinent™ Pumpe
Liefert durch Verwendung von Laborverschraubungen einen druckfesten Anschluss (max. 10 bar) hartwandiger Schläuche an ProMinent™ Pumpen.
Marke: Bohlender™ D730-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Max. Druck von 10 bar
- Adapter aus glasfaserverstärktem PTFE
- Übergang vom Pumpengewinde M 20x1, 5 zum GL-Gewinde
- Für Anschlussgewinde GL 14
- Bohrungsdurchmesser 3.0 mm
Spezifikation
FDA | |
Bohrung von 3.0 mm | |
ProMinent™ Pumpen | |
Allgemeine Chemikalienbeständigkeit | |
Weiß | |
250 °C |
Adapter | |
PTFE | |
-200 °C | |
GL 14 | |
10 bar |