Learn More
PTEN 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Marke:  Abnova H00005728-T01.100uL
Artikelnummer. 16103745
  • 231.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
293T
PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
44.33
pCMV-PTEN full-length
100 μl
Human
Western Blot
BC005821
6.8
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTEN antibody (H00005728-B01) by western blotting
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 100UL PTEN 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol