Learn More
Kinematica™ AGGREGATE 12MM W/CUTTING KNIVES KNIVES
Schneiden Sie alles mit gnadenlos hervorstehenden Klingen, und schließen Sie den Dispersionsprozess in einem Durchgang ab, ohne Ihr Aggregat zu verändern. Kinematica™ PT-DA M-Aggregate sind für die Verwendung mit POLYTRON Chargenspender konzipiert: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E und PT 4000.
Marke:  Kinematica™ 11030266
Artikelnummer. 11960439
  • 2125.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor mit integrierten Klingen
  • Standardausführung Rotor/Stator  
  • Zwei Reihen Zähne und Klingen
  • Alle Aggregate werden mit allen notwendigen Montage-/Demontagewerkzeugen geliefert
  • Schneidet die Probe außerhalb des Generators
  • Prozesse großer Proben oder Partikel
  • Rotor mit Klingen erleichtert die Verarbeitung größerer Zellgewebeproben oder Partikel
  • Dispergieren und Mischen von Partikeln mit einer Größe von bis zu 25 mm
  • Probenvorbereitung für die Extraktion und Lösung von organischem Material
  • Dispergieren von faserigen, stringenden und harten Proben (z. B. Fleisch)
Spezifikation
Spezifikation
Aggregation
12 mm
Rotor mit 2 Zahnreihen und integrierten Klingen
POLYTRON™ Chargenspender: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000
2 ml bis 30 l
M-Design
Probenvorbereitung für die Extraktion und Lösung von organischem Material, Verarbeitung großer Proben oder Partikel und Dispergieren von faserigen, stringenden und harten Proben (z. B. Fleisch)