Learn More
Grant Bio™ PSU-10i Orbital-Plattformschüttler
Liefert genaue Wiederholbarkeit von zeitempfindlichen Inkubatationen. Grant Bio™ PSU-10i Orbital-Plattformschüttler mit außergewöhnlich leisem Motor sorgt für ein konsistentes und gleichmäßiges Schütteln.
Marke:  Grant Bio™ PSU-10i
843.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12994025
  • 917.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Variable Schütteldrehzahl: 50 bis 450 U/min
  • Zuverlässiges Direktantriebssystem
  • Automatisches Lastausgleichssystem
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
  • 5 austauschbare Plattformen für Gefäße bis zu 250 ml, einschließlich einer federbelasteten Plattform mit 88 Plätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm
  • Einfache Einrichtung und Bedienung
  • Lasten bis zu 3 kg
  • Hinweis: Plattformen müssen separat bestellt werden. Siehe Zubehör.
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
50 bis 450 U/min
50/60 Hz
90 mm
3,4 kg
LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
3 kg
4°C bis 40°C
205 mm
220 mm
PSU-10i
1 Min. bis 96 Std.