Learn More
Gibco™ Neurales Induktionsmedium für PS-Zellen
Neurales Induktionsmedium für PS-Zellen
Marke: Gibco™ A1647801
551.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Gibco™ PSC Neural Induction Medium ist ein serumfreies Medium, das eine hochwirksame neurale Induktion von humanen pluripotenten Stammzellen (PSC) in nur 7 Tagen ermöglicht. Im Gegensatz zu vorhandenen Methoden erfordert die Verwendung von PSC Neural Induction Medium nicht den Zwischenschritt der Bildung von Embryoidkörpern (EB), der mit extra Zeit, Aufwand und Variabilität verbunden ist. Die mit PSC Neuralem Induktionsmedium erzeugten neuronalen Stammzellen (NSCs) haben eine hohe Expression von NSC-Markern und können in andere neuronalen Zelltypen weiter differenziert werden.Vorzüge des PSC Neuralen Induktionsmediums:
Schnelle Induktion von NSCs
PSC Neurales Induktionsmedium vereinfacht den Arbeitsablauf der NSC-Generierung, da keine EBs oder Rosetten mehr benötigt werden. Durch den Wegfall dieses Schritts ermöglicht das PSC Neural Induction Medium einen besser reproduzierbaren Prozess mit einer hocheffizienten neuralen Induktion in nur 7 Tagen.
Skalierbare Produktion von NSCs
PSC Neurales Induktionsmedium ist ein robustes Medium, mit dem sich über 20 Millionen NSCs aus 1 Million PSCs generieren lassen. Das Medium wurde mit mehreren hPSC-Linien getestet, darunter auch hiPSCs-Derivate aus Episomal iPSC Neuprogrammierungsvektoren und dem CytoTune™ -iPS Sendai Neuprogrammierungskit.
Generierung von hochwertigen NSCs
Neurale Stammzellen, die mit dem PSC Neuralen Induktionsmedium erzeugt werden, haben eine Expression von >80 % Sox1, Sox2 und Nestin (NSC-Marker) und <1 % Oct4 (Pluripotenzmarker). Darüber hinaus hielten erweiterte NSCs den Phänotyp aufrecht, zeigten einen normalen Karyotyp und konnten in Neuronen, Astrozyten und Oligodendrozyten differenziert werden.
Spezifikation
• 500 ml Basalmedium (bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen) • 10 ml Supplement (bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen) |
|
Stammzellen (neural), Stammzellen, Stammzellen (human), Stammzellen (iPS, induzierter pluripotenter Stamm), Stammzellen (embryonal) | |
PSC Neural Induction Media | |
serumfrei |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.