Learn More
Hamilton™ PRP-3, 12-20 μm Harzmasse
Umkehrphasensäule, optimiert für die Trennung von Makromolekülen wie DNA, RNA-Oligos, Proteinen, Peptiden und Proteomik. Hamilton PRP-3 ist eine polymere Umkehrphasen-HPLC-Säule, die für die Aufreinigung und Isolierung von Proteinen und Peptiden mit sehr guter Rückgewinnung (> 90 %) entwickelt wurde.
Marke: Hamilton™ 79702
Additional Details : Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Umkehrphase |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-3 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 12 bis 20 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB |
Porengröße | 300 Å |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Wiederherstellung | Ausführen eines Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril (dreimalige Wiederholung) |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
12 bis 20 μm | |
Harzmasse |