Learn More
Hamilton™ PRP-1 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 100 x 250 mm, 12 – 20 μm, Umverpackung
PRP-1-Säulen weisen inhärente Umkehrphasen-Trennungsqualitäten auf, sodass keine Beschichtung der stationären Phase erforderlich ist. Die Hydrolyse der Beschichtung der stationären Phase ist oft der begrenzende Faktor für die Nutzungsdauer der Säule, sodass die fehlende Beschichtung des PRP-1-Harzes die Langlebigkeit der Säule verlängert. PRP-1 bietet außerdem eine außergewöhnlich hohe Probenrückgewinnung (≥ 95 %).
Marke: Hamilton™ 79800
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Umkehrphase |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-1 |
Format | Säulen-Umverpackung |
Innendurchmesser der Hardware | 100 mm 101,6 mm |
Länge der Hardware | 250 mm |
Partikelgröße | 12 bis 20 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB |
Porengröße | 100 Å |
Hardware-Material | Edelstahl |
Maximaldruck | 2.000 psi |
Grenzen der mobilen Phase | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
Pufferkraft | 0,0 – 0,5 N |
Temperaturgrenzwerte | 5 – 85 °C |
Wiederherstellung | Führen Sie einen Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril aus. Dreimalige Wiederholung |
Klassifizierung der Zusammensetzung | Organische Stoffe |
UOM | 1 EACH |
Spezifikation
12 bis 20 μm | |
PSDVB | |
Material der Hardware – Edelstahl | |
PRP-1-Umkehrphasen-HPLC-Säule |