Learn More
Hamilton™ PRP™-1 Vorsäulenkartuschen-Kit
Edelstahl-Vorsäulen und PEEK-Vorsäulen schützen Ihre Investition
Marke: Hamilton™ 79317
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorsäulen entfernen Partikelverschmutzungen und stark adsorbierende Verbindungen aus Proben
- Der modulare Austausch und der Austausch von Kassetten sind einfach und werkzeugfrei
- Halter sind in Edelstahl und PEEK-Materialien erhältlich, beide Ausführungen sind optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern
- Die Halter für die Kassetten sind unbegrenzt wiederverwendbar
Das Kit enthält 1 Halter und 2 Kassetten
Empfohlen für die Verwendung mit praktisch allen Lösungsmitteln außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid.
Spezifikation
1 bis 13 | |
8 mm | |
57 μl | |
3 mm | |
Praktisch alle Lösungsmittel, außer hohen Konzentrationen von Natriumchlorid |
10 μm | |
5000 psi | |
HPLC-Schutzkartuschensatz | |
PEEK |